1,12-Dodecandiol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
117610250 117611000 117610010
ACRO117610250EA 24.4 EUR
ACRO117610250 ACRO117611000 ACRO117610010
1,12-Dodecandiol 98%
1,12-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Siedepunkt: 324 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004755
CAS-Nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 81 °C
GC ≥97.5 %
Residue after reduction ≤0.02 %