1,12-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,12-Dihydroxydodecan, Dodecamethylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D221309-100G D221309-25G
SIALD221309-100GEA 127 EUR
SIALD221309-100G SIALD221309-25G
1,12-Dodecandiol, Sigma-Aldrich®
1,12-Dodecandiol
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Molecular Weight: 202,34 g/mol
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004755
CAS-Nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9