1,3-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trimethylenglycol, 1,3-Propylenglycol, 1,3-Dihydroxypropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P50404-100G P50404-500G
SIALP50404-100GEA 76.4 EUR
SIALP50404-100G SIALP50404-500G
1,3-Propandiol, Sigma-Aldrich®
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molecular Weight: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.0597 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845