1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,4-Dihydroxybutan, BDO, Tetramethylenglycol, 1,4-Butylenglycol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
493732-1L 493732-3L 493732-18L
SIAL493732-1LEA 43 EUR
SIAL493732-1L SIAL493732-3L SIAL493732-18L
1,4-Butandiol, Sigma-Aldrich®
1,4-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 90.12 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 19.5…20 °C
Dichte: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002968
CAS-Nummer: 110-63-4
EINECS: 203-786-5