1,6-Hexandiol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Hexamethylenglycol1,6-DihydroxyhexanHexamethylenglykol
ACRO120650100EA 397 EUR
ACRO120650100 ACRO120650025 ACRO120650010
1,6-Hexandiol 97%
1,6-Hexandiol
Formel: C₆H₁₄O₂
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 253…260 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002985
CAS-Nummer: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 13,04709
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to light yellow Solidified melt or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥96.0 %