1,8-Octandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Octamethylenglycol, 1,8-Dihydroxyoctan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

O3303-100G O3303-25G
SIALO3303-100GEA 114 EUR
SIALO3303-100G SIALO3303-25G
1,8-Octandiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58…61 °C
Dichte: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002989
CAS-Nummer: 629-41-4
EINECS: 211-090-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR