1,9-Nonandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,9-Dihydroxynonan, Nonamethylenglycol, Nonamethylenglykol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N29600-25G N29600-100G
SIALN29600-25GEA 66.5 EUR
SIALN29600-25G SIALN29600-100G
1,9-Nonandiol, Sigma-Aldrich®
1,9-Nonandiol
Formel: C₉H₂₀O₂
Molecular Weight: 160,26 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 45…46 °C
Dichte: 0,918 g/cm³ (50 °C)
Flammpunkt: 162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002991
CAS-Nummer: 3937-56-2
EINECS: 223-517-5