Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
165680010
165680050
165680250
165681000
165685000
ACRO165680010EA
47.9
EUR
ACRO165680010
ACRO165680050
ACRO165680250
ACRO165681000
ACRO165685000
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99% für die Biochemie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: 125…130 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 39…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 UN: 3335 ADR: 9 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 43 °C |
Titration Iodimetric | ≥98.5 % |
UV | at 500 nm A: ≤0.035 |
Appearance of solution | (5 % in water) Clear colorless |
UV transmittance | ≥99 % (c=5, 660 nm, water) 1 cm cell |