Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,4%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
M109-25GEA 308 EUR
M109-25G M109-5G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,4%, Proteomik-Qualität
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: <125 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: >110 °C (offener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@283nm (0.02M, Wasser) ≤ 0,05
DNasen Keine nachgewiesen
Elektrophorese (P/F) Entspricht
IR Entspricht
Trocknungsverlust ≤ 0,5%
Schmelzpunkt 39- 43°C
Oxidierted DTT ≤ 0,5%
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit (-SH Gehalt) ≥ 99,4%
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (5%, Wasser) Entspricht