Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5% (durch Iodometrie) für die Biochemie
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
A1101.0005
A1101.0025
A1101.0100
A1101.0005EA
55
EUR
A1101.0005
A1101.0025
A1101.0100
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) ≥99,5% (durch Iodometrie) für die Biochemie
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |