Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
4031235.0025
4031235.0100
BACE4031235.0025EA
0
EUR
BACE4031235.0025
BACE4031235.0100
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |