Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D9779-5G
D9779-10G
D9779-1G
D9779-250MG
D9779-25G
D9779-50G
SIALD9779-5GEA
274
EUR
SIALD9779-5G
SIALD9779-10G
SIALD9779-1G
SIALD9779-250MG
SIALD9779-25G
SIALD9779-50G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz), Sigma-Aldrich®
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154.25 g/mol Siedepunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 42…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |