Dimethylsulfat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
116820010
116821000
116820050
ACRO116820010EA
86.3
EUR
ACRO116820010
ACRO116821000
ACRO116820050
Dimethylsulfat 99+%
Dimethylsulfat
Formel:
C₂H₆O₄S Siedepunkt: 188 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1,33 g/cm³ Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008416 CAS-Nummer: 77-78-1 EINECS: 201-058-1 UN: 1595 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,03305 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Oily liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
Acidity | ≤0.2 % (As sulfuric acid) |
Titration | 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis) |
Barium (Ba) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Oxidizing substance (as NO3) | ≤0.003 % |