Lithiumdodecylsulfat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
413300250 413301000
ACRO413300250EA 111 EUR
ACRO413300250 ACRO413301000
Lithiumdodecylsulfat 99+%
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molecular Weight: 272.34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %