Lithiumdodecylsulfat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
A16005.06 A16005.14 A16005.22
A16005.06EA 33.3 EUR
A16005.06 A16005.14 A16005.22
Lithiumdodecylsulfat ≥98%
Lithiumdodecylsulfat
Purity: 98% CAS No.: 2044-56-6 Molecular Formula: CH3(CH2)11OSO3Li Formula Weight: 272.33 Odour: Odourless UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007467
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molecular Weight: 272.34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
ADR: 4.1 III