Lithiumdodecylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L5901-25G L5901-5G
SIALL5901-25GEA 377 EUR
SIALL5901-25G SIALL5901-5G
Lithiumdodecylsulfat, Sigma-Aldrich®
Lithiumdodecylsulfat
Formel: C₁₂H₂₅LiO₄S
Molecular Weight: 272,34 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007467
CAS-Nummer: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2