Ethanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1-Mercaptoethan, Ethylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E3708-100ML E3708-500ML
SIALE3708-100MLEA 32.8 EUR
SIALE3708-100ML SIALE3708-500ML
Ethanthiol, Sigma-Aldrich®
Ethanthiol
Formel: C₂H₆S
Molecular Weight: 62,14 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –148 °C
Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004887
CAS-Nummer: 75-08-1
EINECS: 200-837-3
UN: 2363
ADR: 3,I
Merck Index: 12,03771