Ethanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Mercaptoethan, Ethylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W425800-1KG
W425800-SAMPLE
SIALW425800-1KGEA
167
EUR
SIALW425800-1KG
SIALW425800-SAMPLE
Ethanthiol, Sigma-Aldrich®
Ethanthiol
Formel:
C₂H₆S Molecular Weight: 62,14 g/mol Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –148 °C Dichte: 0,846 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004887 CAS-Nummer: 75-08-1 EINECS: 200-837-3 UN: 2363 ADR: 3,I Merck Index: 12,03771 |