1-Hexadecanthiol 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Mercaptohexadecan, n-Hexadecanthiol, Hexadecylmercaptan, n-Hexadecylmercaptan, Cetylmercaptan
120520100 120521000
ACRO120520100EA 26.6 EUR
ACRO120520100 ACRO120521000
1-Hexadecanthiol 90%, technische Qualität
1-Hexadecanthiol
Formel: C₁₆H₃₄S
Molecular Weight: 258,51 g/mol
Siedepunkt: 184…191 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 0,84 g/cm³
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011677
CAS-Nummer: 2917-26-2
EINECS: 220-846-6
ADR: 9,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Slightly hazy colorless to white to light yellow Liquid or waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer Stabilized with BHT