VWR® Basic, Overalls
Lieferant: VWR Collection
113-9002EA 123 EUR
113-9002 113-9003 113-9004 113-9005 113-9006 113-9007 113-9008 113-9009
VWR® Basic, Overalls
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls, mit Kragen, werden aus Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, einem leichten Material, das Schutz in ungefährlichen, schmutzigen Arbeitsumgebungen bietet.
  • Kragen
  • Reißverschluss (eine Richtung)
  • Elastikbündchen
  • Frei von Naturkautschuk-Latex
Gewicht: 40 g/m²
Verpackung: 1 Stück pro Beutel, 50 Beutel pro Packung.