1-Octanthiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: n-Octanthiol, n-Octylmercaptan, 1-Mercaptooctan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

471836-250ML 471836-25ML 471836-2L
SIAL471836-250MLEA 58.3 EUR
SIAL471836-250ML SIAL471836-25ML SIAL471836-2L
1-Octanthiol, Sigma-Aldrich®
1-Octanthiol
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 199
Schmelzpunkt: –49 °C
Dichte: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004912
CAS-Nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN: 3082
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR