1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,6-Dimercaptohexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H12005-5G H12005-25G
SIALH12005-5GEA 50.1 EUR
SIALH12005-5G SIALH12005-25G
1,6-Hexandithiol, Sigma-Aldrich®
1,6-Hexandithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
Molecular Weight: 150.31 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1.0102 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004910
CAS-Nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III