1,8-Octandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,8-Dimercaptooctan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O3605-1G
O3605-5G
SIALO3605-1GEA
31.9
EUR
SIALO3605-1G
SIALO3605-5G
1,8-Octandithiol, Sigma-Aldrich®
1,8-Octandithiol
Formel:
C₈H₁₈S₂ Molecular Weight: 178,36 g/mol Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa) Dichte: 0,9814 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00003574 CAS-Nummer: 1191-62-4 EINECS: 214-738-8 UN: 3334 ADR: 9, |