1,9-Nonandithiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1,9-Dimercaptononan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N29805-25G
N29805-5G
SIALN29805-25GEA
712
EUR
SIALN29805-25G
SIALN29805-5G
1,9-Nonandithiol, Sigma-Aldrich®
1,9-Nonandithiol
Formel:
C₉H₂₀S₂ Molecular Weight: 192,39 g/mol Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –17,5 °C Dichte: 0,9698 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00004914 CAS-Nummer: 3489-28-9 EINECS: 222-482-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...