1-Butansulfonylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Butansulfonsäurechlorid
403320250
403321000
ACRO403320250EA
113
EUR
ACRO403320250
ACRO403321000
1-Butansulfonylchlorid 98%
1-Butansulfonylchlorid
Formel:
C₄H₉ClO₂S Molecular Weight: 156,63 g/mol Siedepunkt: 96 °C (21 mmHg) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1,2 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C |
MDL:
MFCD00007464 CAS-Nummer: 2386-60-9 EINECS: 219-204-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4540 to 1.4570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...