Ethansulfonylchlorid 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansulfonsäurechlorid
215820050
215820500
215821000
215825000
215820025
ACRO215820050EA
23.1
EUR
ACRO215820050
ACRO215820500
ACRO215821000
ACRO215825000
ACRO215820025
Ethansulfonylchlorid 98+%
Ethansulfonylchlorid
Formel:
C₂H₅ClO₂S Molecular Weight: 128,58 g/mol Siedepunkt: 177 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –68 °C Dichte: 1,35 g/cm³ Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007460 CAS-Nummer: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...