Ethansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansulfonsäurechlorid
B23723.14
B23723.22
B23723.36
B23723.14EA
25.6
EUR
B23723.14
B23723.22
B23723.36
Ethansulfonylchlorid ≥98%
Ethansulfonylchlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 594-44-5
Molecular Formula: C2H5ClO2S
Formula Weight: 128.57
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4540
Melting Point: -70°
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 773865
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00007460
Formel:
C₂H₅ClO₂S Molecular Weight: 128,58 g/mol Siedepunkt: 176…178 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1,350 Flammpunkt: 83 °C (181 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007460 CAS-Nummer: 594-44-5 EINECS: 209-842-5 UN: 2927 ADR: 6.1,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...