Methansulfonylchlorid 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mesylchlorid, Methansulfonsäurechlorid, MsCl, Methansulfatchlorid
125640010
125641000
125642500
125640025
125645000
ACRO125640010EA
111
EUR
ACRO125640010
ACRO125641000
ACRO125642500
ACRO125640025
ACRO125645000
Methansulfonylchlorid 99.5%
Methansulfonylchlorid
Formel:
CH₃ClO₂S Molecular Weight: 114.55 g/mol Siedepunkt: 161 Schmelzpunkt: –33 °C Dichte: 1.48 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007454 CAS-Nummer: 124-63-0 EINECS: 204-706-1 UN: 3246 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,05982 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤100 APHA |