Methansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mesylchlorid, Methansulfonsäurechlorid, MsCl, Methansulfatchlorid
A13383.36 A13383.22 AB110764.0100 A13383.PG
A13383.36EA 46.2 EUR
A13383.36 A13383.22 ABCRAB110764.0100 A13383.PG
Methansulfonylchlorid ≥98%
Methansulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 124-63-0 Molecular Formula: CH3ClO2S Formula Weight: 114.55 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4520 Odour: Pungent Melting Point: -33° Boiling Point: 161° Beilstein Reference: 506297 Merck Reference: 14,5955 UN No.: 3246 MDL No.: MFCD00007454
Formel: CH₃ClO₂S
Molecular Weight: 114.55 g/mol
Siedepunkt: 161 °C
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1.477
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007454
CAS-Nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05982