Methansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Mesylchlorid, Methansulfonsäurechlorid, MsCl, Methansulfatchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471259-100ML 471259-500ML 471259-5ML
SIAL471259-100MLEA 31.9 EUR
SIAL471259-100ML SIAL471259-500ML SIAL471259-5ML
Methansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Methansulfonylchlorid
Formel: CH₃ClO₂S
Molecular Weight: 114.55 g/mol
Siedepunkt: 161
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007454
CAS-Nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05982