Methansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mesylchlorid, Methansulfonsäurechlorid, MsCl, Methansulfatchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

64270-1L 64270-250ML
SIAL64270-1LEA 144 EUR
SIAL64270-1L SIAL64270-250ML
Methansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Methansulfonylchlorid
Formel: CH₃ClO₂S
Molecular Weight: 114.55 g/mol
Siedepunkt: 161
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1.478 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007454
CAS-Nummer: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
UN: 3246
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05982

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR