Ethylmethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Methansulfonsäureethylester
205260100 205260250 205261000 205265000
ACRO205260100EA 96.1 EUR
ACRO205260100 ACRO205260250 ACRO205261000 ACRO205265000
Ethylmethansulfonat 99%
Ethylmethansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
Molecular Weight: 124,16 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007559
CAS-Nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %