Ethylmethansulfonat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methansulfonsäureethylester
A12938.18
A12938.06
A12938.09
A12938.30
A12938.18EA
177
EUR
A12938.18
A12938.06
A12938.09
A12938.30
Ethylmethansulfonat ≥99%
Ethylmethansulfonat
Purity: 99%
CAS No.: 62-50-0
Molecular Formula: CH3SO3CH2CH3
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 100°(212°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.170
Refractive Index: 1.4180
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 85-86°/10mm
Beilstein Reference: 773969
Merck Reference: 14,3827
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007559
Formel:
C₃H₈O₃S Molecular Weight: 124,16 g/mol Siedepunkt: 85…86 °C (10 mmHg) Dichte: 1,170 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007559 CAS-Nummer: 62-50-0 EINECS: 200-536-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3827 |