Ethylmethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methansulfonsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 35.7 EUR
8.20774.0005 8.20774.0025
Ethylmethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylmethansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
Molecular Weight: 124,16 g/mol
Siedepunkt: 213 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007559
CAS-Nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)