Methansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471356-100ML 471356-500ML
SIAL471356-100MLEA 67.7 EUR
SIAL471356-100ML SIAL471356-500ML
Methansulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 189 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM