1-Butansulfonsäure Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbutylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
8.41661.0010EA 85.5 EUR
8.41661.0010 8.41661.0050 8.41661.0005
1-Butansulfonsäure Natriumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 310 °C
Molar Mass 160.17 g/mol