1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumbutylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 274 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butansulfonsäure Natriumsalz, Supelco®
1-Butansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₄H₉NaO₃S
Molecular Weight: 160.17 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007540
CAS-Nummer: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1