Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 92.4 EUR
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
Natrium-1-decansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natrium-1-decansulfonat
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Molecular Weight: 244,33 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007526
CAS-Nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol