1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 35.1 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6