1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
009635-5G 009635-25G
FLUO009635-5GEA 0 EUR
FLUO009635-5G FLUO009635-25G
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
1-Dodecansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007527
CAS-Nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6