1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumheptylsulfonat
152782JEA
306
EUR
152782J
152783K
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Molecular Weight: 202,25 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007543 CAS-Nummer: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | ≥ 99,0 % |
Appearance | White powder |
IR Spectrum | Passes test |
Water | ≤ 2,0 % |
Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,1 |
Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,05 |
Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,04 |
Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,03 |
Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |
Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l) | ≤ 0,01 |