1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Natriumheptylsulfonat
50893677-100G
50893677-25G
MOLE50893677-100GEA
225
EUR
MOLE50893677-100G
MOLE50893677-25G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Molecular Weight: 202.25 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007543 CAS-Nummer: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...