1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumhexylsulfonat Monohydrat
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 83 EUR
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98% für die HPLC
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 206,24 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)