1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Natriumhexylsulfonat
009636-5G
009636-25G
FLUO009636-5GEA
0
EUR
FLUO009636-5G
FLUO009636-25G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa Molecular Weight: 188.22 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007542 CAS-Nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |