1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Natriumhexylsulfonat
48180435-25G 48180435-100G
MOLE48180435-25GEA 71.6 EUR
MOLE48180435-25G MOLE48180435-100G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
Molecular Weight: 188.22 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007542
CAS-Nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM