1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumhexylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
H5269-25G H5269-5G
SIALH5269-25GEA 184 EUR
SIALH5269-25G SIALH5269-5G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
Molecular Weight: 188,22 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007542
CAS-Nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM