1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumhexylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H9026-25G H9026-5G
SIALH9026-25GEA 846 EUR
SIALH9026-25G SIALH9026-5G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
Molecular Weight: 188.22 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007542
CAS-Nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM