1-Octansulfonsäure Natriumsalz für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumoctylsulfonat
384770250 384771000 384770050 384775000
ACRO384770250EA 427 EUR
ACRO384770250 ACRO384771000 ACRO384770050 ACRO384775000
1-Octansulfonsäure Natriumsalz für die HPLC
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
Molecular Weight: 216,28 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
UV at 240 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥98.0 %