1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumoctylsulfonat
009637-10G
009637-25G
FLUO009637-10GEA
39.9
EUR
FLUO009637-10G
FLUO009637-25G
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S Molecular Weight: 216,28 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007544 CAS-Nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |