Natriummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methansulfonsäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
304506-100G 304506-500G 304506-5G
SIAL304506-100GEA 110 EUR
SIAL304506-100G SIAL304506-500G SIAL304506-5G
Natriummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Natriummethansulfonat
Formel: CH₃NaO₃S
Molecular Weight: 118,09 g/mol
MDL: MFCD00064389
CAS-Nummer: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2